58061
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1
About This Item
Produtos recomendados
descrição
starter kit
embalagem
pkg of 1
Descrição geral
Includes:
- 250 mL glass reservoir
- Funnel base and stopper
- Clamp
- Stainless steel holder and screen
- 10 PTFE gaskets
- 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Flask not included.
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifique e corrija problemas comuns de Cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) para restaurar o desempenho da coluna.