Documentos Principais
BR146508
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm
Sinônimo(s):
Funnels, Power funnels
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 115,00
R$ 115,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 115,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
R$ 115,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 146508
diâmetro da base
18 mm
diâmetro do topo
60 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Glass Powder Funnel with Short Wide Stem is expertly crafted from Boro 3.3 glass, ensuring durability and high performance in laboratory applications. This funnel features a ground and fire-polished upper rim, providing a smooth edge for safe handling and easy pouring. Designed with a short, wide stem, it facilitates efficient transfer of powders and granular materials, minimizing the risk of clogs and ensuring a swift flow.
Características e benefícios
  • BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
  • These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
  • Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)