Z290610
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 1000 mL
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
1000 mL
conector
connector for 40/35 joint
Descrição geral
Flask does not have side arm.