Documentos Principais
58062-U
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 2
Sinônimo(s):
Supelco Apparatus for Mobile Phase Filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
descrição
connects to aspiration line yes
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1
Descrição geral
Connects to aspiration line
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • S/T 34/45 funnel base
  • S/T 34/45 1000 mL flask and glass cap
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identifique e corrija problemas comuns de Cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) para restaurar o desempenho da coluna.