Documentos Principais
Z290602
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Sinônimo(s):
Filtration Funnel Stems, Vacuum Assembly Funnel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.426,00
R$ 2.426,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.426,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 2.426,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass housing
glass membrane (support)
Junta
joint ST/NS40/35
embalagem
pkg of 1 ea
diâmetro da membrana
47 mm
conector
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)