Documentos
Z247324
Coors Buchner funnel
capacity 120 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
descrição
For Filter Paper Diameter (mm): 70
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Coorstek 66242
Altura
130 mm
capacidade
120 mL
diâmetro da placa
83 mm
diâmetro
60 mm, perforated
Descrição geral
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Aplicação
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.