Z675490
Scienceware vacuum aspirator bottle with trap
pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L)
Sinônimo(s):
bottle aspirator
Selecione um tamanho
R$ 2.312,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.312,00
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F19917-0001
capacidade
0.5 gal (1.9 L)
Descrição geral
- Compact design
- All parts are autoclavable
- Safe and convenient aspiration using vacuum source
- Includes trap to prevent fluid flow to vacuum source
- Use to gather media, waste chemicals, cell washing solution
- All parts, except the clear PVC tubing, are autoclavable at 121ºC (250ºF)
- Tubing is 1/4 in. I.D. and 3/8 in. O.D.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)