X4500
Xanthine Oxidase from bovine milk
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
Sinônimo(s):
Schardinger enzyme, XnOx, hypoxanthine oxidase, XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
tipo
Grade III
forma
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥0.8 units/mg protein
técnica(s)
inhibition assay: suitable
cor
faint brown to dark brown
nº de adesão UniProt
atividade externa
uricase ≤0.1%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Xanthine Oxidase (XO) belongs to the class of complex metalloflavoproteins. It is produced by oxidation of sulfhydryl residues or by proteolysis of xanthine dehydrogenase (XDH). XO is characterized with two flavin molecules (FAD), two molybdenum atoms, and eight iron atoms bound per enzymatic unit.
Aplicação
- as a source for superoxide generation
- for the degradation of hypoxanthine
- for the detection of reactive oxygen species (ROS) in lipid model by electron spin resonance (ESR) spin trap method
- as a constituent of assay mixture in xanthine oxidase inhibition assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
persons
Nota de análise
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions