Documentos Principais
WTA2
Sigma-Aldrich
Kit completo de amplificação de transcriptoma total
DNA polymerase included, Complete Kit with optimized enzyme to amplify total RNA in <4 hours, no 3′ bias
Sinônimo(s):
transcriptome amplification kit
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.55
Nível de qualidade
técnica(s)
whole genome amplification: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
WTA2 é otimizado para amplificar RNA a partir de amostras fixadas em formalina e embebidas em parafina (FFPE) e outras amostras danificadas ou degradadas. A tecnologia de amplificação de transcriptoma total (WTA) possibilita a amplificação representativa de baixas quantidades de RNA total, na faixa de nanogramas, em menos de 4 horas e sem viés para 3′. Os produtos de amplificação são adequados para aplicações como qPCR, análise de microarray e clonagem. O kit WTA2 contém a polimerase necessária para amplificar a biblioteca de cDNA.
Aplicação
O kit completo de amplificação de transcriptoma total é usado nas seguintes aplicações:
  • Estabelecer um protocolo para a análise simultânea de vírus de DNA e RNA presentes nas fezes de suínos usando sequenciamento profundo controlado por processo.
  • Transcrição reversa e amplificação de cDN
  • Para a síntese e amplificação da biblioteca de cDNA usando RNA genômico liberado de partículas de PPV imunocapturadas
  • Preparação de ácidos nucleicos e sequenciamento profundo (os ácidos nucleicos extraídos foram preparados aleatoriamente para a síntese de cDNA)
Adequado para uso em aplicações a jusante, incluindo:
  • qPCR
  • análise de microarray
  • clonagem
Características e benefícios
  • Consiga uma amplificação de até 10.000 vezes em menos de 4 horas com menos de 30 minutos de trabalho
  • Apenas 20 pg de molde de RNA total são necessários para amplificação de cDNA adequada para perfil de microarray
  • Contém todos os componentes necessários para amplificar cDNA
  • Consiga amplificação linear de éxons e genes expressos sem viés para 3′ ou 5′
  • Amplifica efetivamente o RNA de uma única célula ou em pequena quantidade, inclusive mRNA e RNA total de qualquer animal, planta ou microrganismo
Princípio
O processo de WTA2 tem duas etapas. Na primeira etapa, o RNA da amostra é transcrito reversamente com primers não autocomplementares formados por uma extremidade 3′ quase aleatória e uma extremidade 5′ universal. Durante esse processo, as fitas simples deslocadas funcionam como novos moldes para anelamento e extensão do primer. A biblioteca de cDNA resultante consiste em fragmentos de 100-1000 bases aleatórios e sobrepostos flanqueados por extremidades de sequência universal. A segunda etapa amplifica a biblioteca de cDNA por PCR usando a polimerase de WTA2 e um primer de extremidade universal para formar o produto de WTA2.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • Library Synthesis Enzyme
  • Library Synthesis Solution
  • Amplification Mix
  • Library Synthesis Buffer
  • W4502Water, Nuclease-Free Water, for Molecular BiologySDS
  • Amplification Enzyme
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology ReagentSDS
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bert Vanmechelen et al.
Scientific reports, 8(1), 11171-11171 (2018-07-26)
The family Arteriviridae harbors a rapidly expanding group of viruses known to infect a divergent group of mammals, including horses, pigs, possums, primates, and rodents. Hosts infected with arteriviruses present with a wide variety of (sub) clinical symptoms, depending on
Richard J Hall et al.
Journal of virological methods, 195, 194-204 (2013-09-17)
The discovery of new or divergent viruses using metagenomics and high-throughput sequencing has become more commonplace. The preparation of a sample is known to have an effect on the representation of virus sequences within the metagenomic dataset yet comparatively little
Zahedan rhabdovirus, a novel virus detected in ticks from Iran
Dilcher M, et al
Virology Journal, 12, 183-183 (2015)
Anna Sheveleva et al.
Virus genes, 47(2), 385-388 (2013-07-03)
The near-complete (99.7 %) genome sequence of a novel Russian Plum pox virus (PPV) isolate Pk, belonging to the strain Winona (W), has been determined by 454 pyrosequencing with the exception of the thirty-one 5'-terminal nucleotides. This region was amplified using
A Bal et al.
BMC infectious diseases, 18(1), 537-537 (2018-10-31)
In recent years, metagenomic Next-Generation Sequencing (mNGS) has increasingly been used for an accurate assumption-free virological diagnosis. However, the systematic workflow evaluation on clinical respiratory samples and implementation of quality controls (QCs) is still lacking. A total of 3 QCs
Artigos
Transplex Whole Transcriptome Amplification (WTA2) precisely amplifies RNA maintaining transcript levels in test and reference samples.
The efficacy of amplification of small quantities of total RNA with the Complete Whole Transcriptome Amplification Kit (WTA2) was examined in this study.
Protocolos
TransPlex® kits' amplification products integrate seamlessly into existing Agilent workflows for microarray target expression analyses.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
Conteúdo relacionado
Transplex Whole Transcriptome Amplification FAQs on topics including whole transcriptome steps, RNA source, including archival fixed tissue, library purification, quantitation of the product and downstream applications