W3144
Wortmannin
from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC), solution, PI3-kinase inhibitor
Sinônimo(s):
Antibiotic SL-2052
About This Item
Produtos recomendados
product name
Wortmannin, Ready Made Solution, from Penicillium funiculosum, ≥95% (HPLC)
fonte biológica
Penicillium funiculosum
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
condição de armazenamento
protect from light
concentração
10 mM in DMSO (0.2 μm filtered)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
chave InChI
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Informações sobre genes
human ... PIK3CD(5293) , PIK3CG(5294) , PIK3R1(5295)
Aplicação
- as a phosphoinositide 3-kinase (PI3K) pathway inhibitor
- as an endoderm-inducing agent in stem cell selection and differentiation
- as a autophagy inhibitor
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology