W0397
Williams′ Medium E
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1