05-417
Anti-Paxillin Antibody, clone 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
FLJ16691, paxillin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H11, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 μg of a previous lot of antibody immunoprecipitated paxillin from 500 μg of a 3T3/A31 RIPA lysate.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL of a previous lot gave positive immunostaining for paxillin in REF (rat embryo fibroblast) 52 cells fixed with 3.7% paraformaldehyde for 5 minutes.
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected paxillin in RIPA lysates from 3T3/A31 fibroblasts.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1