V4139
Anti-Vinculin Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Vinculin Antibody - Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, Vinculin Antibody Sigma
Selecione um tamanho
R$ 3.457,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.457,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vinculin antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~116 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 15-30 μg/mL using acetone-fixed frozen sections of rat or human heart
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of cultured mouse NIH3T3 cells and human hepatoma HepG2 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immuno-histology
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)