Documentos Principais
V4390
Sigma-Aldrich
VUF 8430 dihydrobromide
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl carbamimidothioic acid ester, S-(2-guanidylethyl)-isothiourea
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 643,00
R$ 643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 643,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11N5S· 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
323.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
deionized water: 24 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Br.Br.NC(=N)NCCSC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5S.2BrH/c5-3(6)9-1-2-10-4(7)8;;/h1-2H2,(H3,7,8)(H4,5,6,9);2*1H
chave InChI
GPWJSTKHQMIXCA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
VUF 8430 dihydrobromide is a potent histamine H4 receptor agonist, with a 33-fold selectivity over the histamine H3 receptor and negligible affinity for the other histamine receptor.
Características e benefícios
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tamara E Galarza et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114177-114177 (2020-07-30)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) contributes to cell invasion and metastasis during the progression of epithelial cancers. Though preclinical evidence suggests a role for histamine H4 receptor (H4R) in breast cancer growth, its function in the EMT is less known. In this
Artigos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.