193747
Tryptamine
≥97%
Sinônimo(s):
2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)indole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
pb
137 °C/0.15 mmHg (lit.)
pf
113-116 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 1 g/L at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
chave InChI
APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
- multi-layered analysis, used to differentiate and identify biogenic amines
- in the synthesis of indole ring-terminated thiol, ω-mercaptooctyltryptamide
- in surface-enhanced Raman spectroscopic investigation of indole ring-terminated self-assembled monolayer on gold electrode
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
365.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
185 °C - closed cup