U4758
Anti-U2AF65 antibody, Mouse monoclonal
clone MC3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-U2AF65
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MC3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~65 kDa
reatividade de espécies
human, rat, Xenopus, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using total cell extract from HeLa cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... U2AF2(11338)
mouse ... U2af2(22185)
rat ... U2af2(308335)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- RNA immunoprecipitation
- immunoblotting
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoelectron microscopy
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2