T9429
Anti-Transforming Growth Factor-β, pan antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-TGF-β, pan
Selecione um tamanho
R$ 6.620,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.620,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
amphibian, human, pig
técnica(s)
microarray: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFB1(7040) , TGFB2(7042) , TGFB3(7043)
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?