Documentos Principais
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
170.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-103-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
potência
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
pf
216-220 °C
temperatura de transição
flash point 300 °C
solubilidade
1.1 g/L
densidade volumétrica
159 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=[c]1[nH][c](cc([nH]1)CCC)=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
chave InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3