P3755
6-Propyl-2-thiouracil
enzyme inhibitor
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
enzyme inhibitor
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
pf
218-220 °C (lit.)
solubilidade
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
chave InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges