233625
2-Thiocytosine
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Amino-2-thiopyrimidine
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
285-290 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
chave InChI
DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?