T7329
Taurolidine
>97% (NMR), powder
Sinônimo(s):
4,4′-Methylenebis(tetrahydro-1,2,4-sulfadiazine 1,1-dioxide), Taurolin, Tauroline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>97% (NMR)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(=O)CCN(CN1)CN2CCS(=O)(=O)NC2
InChI
1S/C7H16N4O4S2/c12-16(13)3-1-10(5-8-16)7-11-2-4-17(14,15)9-6-11/h8-9H,1-7H2
chave InChI
AJKIRUJIDFJUKJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3