Documentos Principais
T6381
Supelco
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com trimetilclorosilano
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur
Sinônimo(s):
BSTFA + TMCS
Selecione um tamanho
5 G
R$ 476,00
1 AMP
R$ 555,00
10 AMP
R$ 1.205,00
25 G
R$ 1.231,00
100 G
R$ 3.469,00
R$ 476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 476,00
1 AMP
R$ 555,00
10 AMP
R$ 1.205,00
25 G
R$ 1.231,00
100 G
R$ 3.469,00
About This Item
Fórmula linear:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
257.40
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur
with 1% trimethylchlorosilane
contém
1% trimethylchlorosilane as additive
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
hazy clear to colorless
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
solubilidade
hexane: miscible 100 mg/mL
densidade
0.97 g/mL (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
chave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Descrição geral
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com trimetilclorosilano é um reagente sililante usado de modo geral para identificar e quantificar o hormônio esteroide estrogênico.[1]
Aplicação
BSTFA+TMCS foi usado como reagente derivatizante para determinar esteroides estrogênicos naturais e sintéticos por GC-MS.[1]
Embalagem
As ampolas lacradas contêm 1 ml. Os tamanhos em grama estão em frascos com tampa rosqueada.
Vidro borossilicato transparente, alta resistência hidrolítica (tipo I)
Outras notas
A posição dos grupos silil não está claramente estabelecida. Ela foi relatada tanto como N,N quanto como N,O.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pitfalls and solution for simultaneous determination of estrone and 17a-ethinylestradiol by gas chromatography?mass spectrometry after derivatization with N, O-bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide.
Zhang, Kai, and Yuegang Zuo.
Analytica Chimica Acta, 554.1, 190-196 (2005)
Shabtai Cohen et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(9) (2020-08-23)
Emerging needs for diversifying human diet and to explore novel therapeutic procedures have led to increasing attempts to retrieve traditional nourishments and recruit beneficial wild plant species. Species of the genus Erodium (Geraniaceae) harbor medicinal indications and substances known from
Ahmed I Rushdi et al.
SpringerPlus, 3, 253-253 (2014-06-14)
Propolis is a sticky material mixed by honeybees to utilize it in protecting their hives from infection by bacteria and fungi. The therapeutic properties of propolis are due to its chemical composition with bio-active compounds; therefore, researchers are interested in
Hidenori Matsukami et al.
The Science of the total environment, 493, 672-681 (2014-07-06)
Chlorinated and non-halogenated organophosphorus flame retardants (OPFRs) including tris(2-chloroisopropyl) phosphate (TCIPP), diethylene glycol bis(di(2-chloroisopropyl) phosphate) (DEG-BDCIPP), triphenyl phosphate (TPHP), and bisphenol A bis(diphenyl phosphate) (BPA-BDPP) have been used increasingly as alternatives to polybrominated diphenyl ethers and other brominated flame retardants.
Nyi Nyi Naing et al.
Journal of chromatography. A, 1423, 1-8 (2015-11-05)
Electro membrane extraction-solid-liquid phase microextraction (EME-SLPME) was developed for the first time to determine phenolic contaminants in water. The extraction system consisted of a solid/liquid interface that permitted a three-phase microextraction approach involving an aqueous sample (donor phase): an organic
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review