T5393
Anti-Mouse IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Mouse IgG (whole molecule)−Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
TRITC conjugate
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:64
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-TRITC antibody is specific for mouse IgG and all subclasses, it cross reacts with mouse IgA and IgM. Antibody purification is by ion exchange chromatography after which it is conjugated to crystalline tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)