T7782
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
TRITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:64
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)