T6778
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–TRITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Tetramethylrhodamine isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
TRITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
contém
≥15 mM sodium azide as preservative
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de preparo