T3694
Tetanus toxin C fragment from Clostridium tetani
Sinônimo(s):
TTC
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
apparent mol wt 47 kDa
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)