T3568
TrypZean® bovine
recombinant, expressed in corn, lyophilized powder, ≥3,350 units/mg solid (USP)
Sinônimo(s):
Trypsin bovine
Selecione um tamanho
R$ 2.344,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.344,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Produtos recomendados
recombinante
expressed in corn
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3,350 units/mg solid (USP)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... TRYP8(282603)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)