Merck
1.06301
SAFC
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
CellPrime® rTrypsin, Parenzyme
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352207
Número do índice EC:
232-650-8
Nível de qualidade
forma
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Informações legais
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Fabricar vacinas virais é complexo e não existe abordagem modelada. Cada processo deve ser adaptado à forma, tamanho, natureza, comportamento físico-químico, estabilidade e especificidade ao hospedeiro do vírus. Saiba tudo sobre esta tecnologia de plataforma central e como o conhecimento técnico, alcançado pela colaboração, pode superar os desafios de fabricação.
Tailored viral vaccine manufacturing addresses virus-specific challenges through collaboration.