T0376
Timina
≥99%
Sinônimo(s):
2,4-Di-hidroxi-5-metilpirimidina, 5-metiluracil
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
~320 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
chave InChI
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Tymp(72962)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3