Documentos
A2786
Sigma-Aldrich
Adenina
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
6-aminopurina, Vitamina B4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N5
Número CAS:
Peso molecular:
135.13
Beilstein:
5777
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.75
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
forma
powder
peso molecular
Mw 135.13 g/mol
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
pf
>360 °C (lit.)
solubilidade
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A adenina é uma nucleobase purínica, sintetizada a partir de monofosfato de inosina (IMP). É um composto aromático heterocíclico nitrogenado.
Aplicação
A adenina foi usada:
  • como um componente de meio verde usado para a derivação de queratinócitos de folículos capilares arrancados
  • para a cultura em série de queratinócitos de murinos adultos
  • como um componente de meio para diferenciação de células-troncos do estroma do limbo SSEA4+
Ações bioquímicas/fisiológicas
A adenina é um componente de importantes biomoléculas, como adenosina trifosfato (ATP), nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD). A NAD e a FAD formam a estrutura do DNA e do RNA, e desempenham um papel importante na síntese proteica. O ATP é uma fonte de energia, que é essencial para a respiração celular.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Serial cultivation of primary adult murine keratinocytes
Epidermal Cells, 15-22 (2005)
Limbal stromal tissue specific stem cells and their differentiation potential to corneal epithelial cells
Embryonic Stem Cell Protocols, 437-444 (2015)
Method for the Derivation of Induced Pluripotent Stem Cells from Human Hair Follicle Keratinocytes
Atlas of Human Pluripotent Stem Cells, 127-137 (2012)
The
Vander's Human Physiology, The Mechanisms of Body Function: Medicine, Human anatomy (2016)
Brian T Wilhelm et al.
Nature protocols, 5(2), 255-266 (2010-02-06)
Next-generation sequencing technologies are revolutionizing genomics research. It is now possible to generate gigabase pairs of DNA sequence within a week without time-consuming cloning or massive infrastructure. This technology has recently been applied to the development of 'RNA-seq' techniques for