SRP6487
R spondin-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CRISTIN-3, CRISTIN3, FLJ40906, R-spondin-1, RP11-566C13.1, RSPO, RSPO-1, RSPO1, Rspondin, Rspondin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 27.6 kDa
observed mol wt 40 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 21 is the predicted N-terminal .)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RSPO1(284654)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.