The concentration of this product is determined by Bradford Assay. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/N17001-20UG-PW057M4890V.pdf
N17001
Noggin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Noggin human
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤10 ng/mL ED50
peso molecular
23 kDa (The protein migrates as a 25 kDa band on SDS-PAGE due to glycosylation)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Nota de análise
The EC50 is defined as the effective concentration of growth factor that elicits a 50% decrease in alkaline phosphatase secretion in a cell based bioassay.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
-
Buongiorno, che test utilizzate per determinare la concentrazione di noggin? grazie
1 answer-