SRP4594
IFN-alpha 2a human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
B cell interferon, IFN-α 2A, IFNA2, Interferon α-2a, Leukocyte interferon, Type I interferon
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
1x10^8 units/mg
peso molecular
~19.4 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNA2(3440)
Descrição geral
Aplicação
- as standard protein in reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) and reducing and non-reducing sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) for characterizing recombinant consensus interferon (rh cIFN)[6]
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium for studying interferon resistance in peripheral blood mononuclear cells (PBMC)[7]
- to treat hepatocytes to test its effect on signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) mRNA levels and cytochrome P450 family 1 subfamily A member 2 (CYP1A2) expression[8]
- to stimulate human monocyte derived macrophages (MDMs)[9]
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)