Merck
Pular para
C199
CGS-15943
≥98% (HPLC), Adenosine receptor antagonist, solid
Sinônimo(s):
9-Chloro-2-(2-furanyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-amine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.410,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8ClN5O
Número CAS:
Peso molecular:
285.69
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
R$ 1.410,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
CGS-15943, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2c3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C13H8ClN5O/c14-7-3-4-9-8(6-7)12-17-11(10-2-1-5-20-10)18-19(12)13(15)16-9/h1-6H,(H2,15,16)
InChI key
MSJODEOZODDVGW-UHFFFAOYSA-N
Application
CGS-15943 has been used as a non-selective adenosine receptor antagonist to study its effects on the proliferation of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) cells and hepatocellular carcinoma (HCC)[1]. It has also been used as a non-selective adenosine receptor antagonist to investigate the mechanism underlying adenosine inhibition on cholangiocarcinoma (CCA) cells.[2]
Biochem/physiol Actions
CGS-15943 is a potent and non-selective adenosine receptor antagonist. It exhibits anti-carcinogenic and anti-apoptotic activity.[1]
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
S4568S6451Z0153
CGS-15943 solid
Sigma-Aldrich
C199
CGS-15943
SCH 58261 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S4568
SCH 58261
SCH-442416 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6451
SCH-442416
ZM 241385 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Z0153
ZM 241385
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
color
white
color
off-white
color
light tan to tan
color
white to tan
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)