I4276
Interferon-αA human
≥95%, suitable for cell culture, buffered aqueous solution, recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
IFN-αA, Interferon-α2A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95%
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
19 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
concentração
≥0.2 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNA2(3440)
Aplicação
- study the effect of Chikungunya virus on interferon-mediated JAK (Janus kinase)-STAT (signal transducers and activators of transcription) signaling
- study the effect of interferon-α and PRK2 (protein kinase C-related kinase 2) inhibitors on hepatitis C virus replication
- compare the effect of Monascus pigment derivatives on hepatitis C virus replication
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves