407293
α-Interferon, Mouse, Recombinant, E. coli
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Merck USA index - 14, 4990
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
atividade específica
≥3.5 x 104 units/mL
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Outras notas
Rodriquez-Villanueva, S., and McDonnel, T.J. 1995. Int. J. Cancer61, 110.
Dianzani, F. 1993. Gut34, 574.
Brouty-Boyce, D., and Zetter, B.R. 1990. Science208, 516.
Sidky, Y.A., and Borden, E.C. 1987. Cancer Res.47, 5155.
Daugherty, B.L., and Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 34.
Pestka, S. 1986. Methods Enzymol.119, 14.
Familletti, P.C., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 387.
Johnson, M.D., et al. 1981. Methods Enzymol.78, 394.
Rubinstein, S., et al. 1981. J. Virol.37, 755.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1