SRP3330
IL-6 from mouse
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BSF-2, HPGF, IFN-?2, B cell differentiation factor (BCDF)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
5x10^7 units/mg ED50
peso molecular
21.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... IL6(16193)
1 of 4
Este Item | SRP4145 | SRP3211 | SRP3208 |
---|---|---|---|
biological source mouse | biological source rat | biological source mouse | biological source mouse |
assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
mol wt 21.7 kDa | mol wt ~21.7 kDa | mol wt 13.7 kDa | mol wt 15.1 kDa |
UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)