SRP3017
BMP-6 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
VGR
Selecione um tamanho
R$ 2.760,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.760,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
0.03-0.06 μg/mL ED50
peso molecular
26.2 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... BMP6(654)
Descrição geral
Recombinant human BMP-6 is a 26.2kDa homodimeric glycoprotein consisting of two 117 amino acid subunits, which correspond to amino acid residues 397 to 513 of the full-length BMP-6 precursor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?