This product is tested under both unreduced and reduced conditions. Under unreduced conditions, the SDS-PAGE gel shows a band at 26 kDa, while under reduced conditions, the only band is around 13 kDa molecular weight.
SRP3003
Activin A human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Activin beta-A, FRP, Inhibin beta-1
Selecione um tamanho
R$ 2.760,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.760,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤2.0 ng/mL ED50
peso molecular
26.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... INHBA(3624)
mouse ... Inhba(16323)
rat ... Inhba(29200)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
How does this protein appear on a non-reducing SDS-PAGE? Should it be present in its monomeric or its dimeric form? Or does it occur in variable ratios of the two? Does the amount of protein applied, influence its banding pattern?
1 answer-