Documentos
SRP0680
Sigma-Aldrich
AMARA Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
AMARA Peptide, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized powder
peso molecular
1542.84
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
The AMARA peptide sequence (AMARAASAAALARRR) is suitable for use as a substrate for SIK and AMPK kinases.
Sequência
AMARAASAAALARRR
Reconstituição
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3