12-151
PKA Inhibitor Peptide
lyophilized powder, for Neuroscience applications
About This Item
Produtos recomendados
product name
PKA Inhibitor peptide, The PKA Inhibitor peptide controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1