Documentos Principais
SRP0686
Sigma-Aldrich
TGFBR1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 845,00
R$ 845,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 845,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 845,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
TGFBR1 Peptide, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
2116.45
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
The TGFBR1 peptide sequence (KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS) is derived from human SMAD3 (215-230) and is suitable for use as the substrate for TGFBR1 superfamily, including ACVRs (ALK1, ALK2, ALK4 and ALK7) and BMPRs (ALK3 and ALK6).
Sequência
KKKVLTQMGSPSIRC-S(pS)VS
Reconstituição
Reconstitute in 20mM Tris-HCl, pH 7.5 to a final concentration of 1mg/mL.
Armazenamento e estabilidade
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)