SRP0109
HDAC-7 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HD7, HD7A, HDAC7A, Histone deacetylase 7
Selecione um tamanho
R$ 4.275,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.275,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
potência
≥10 units/mg
peso molecular
78 kDa
embalagem
pkg of 2 and 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HDAC7(51564)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)