Documentos Principais
SRP0111
Sigma-Aldrich
HDAC-9 human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HD9, HDAC7B, Histone deacetylase 9, MEF-2 interacting transcription repressor, MITR
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 1.337,00
R$ 1.337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 1.337,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
potência
≥1 units/mg
peso molecular
50.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HDAC9(9734)
Descrição geral
Human HDAC9, GenBank Accession No. NM_178423, amino acids 604-1066 with C-terminal His tag, MW = 50.7 kDa, expressed in baculovirus expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme required to deacetylate 1 pmol of substrate/min at 37°C.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 138 mM NaCl, 0.05% Tween-20 and 50% glycerol.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)