SRP5268
HDAC9, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
DKFZp779K1053, HD7, HDAC, HDAC7, HDAC7B, HDAC9B, HDAC9FL, HDRP, KIAA0744, MITR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
199-299 RLU/min·ng
peso molecular
~77 kDa
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HDAC9(9734)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1