Merck
Todas as fotos(12)
Documentos
N7004
Sigma-Aldrich
β-Dinucleotídeo de nicotinamida adenina
greener alternative
≥96.5% (HPLC), ≥96.5% (spectrophotometric assay), from yeast
Sinônimo(s):
β-DPN, β-NAD, Coenzima 1, Cozimase, DPN, NAD, Nadide, Nucleotídeo de difosfopiridina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7O14P2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
663.43 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
39200202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.55
fonte biológica
yeast
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
≥96.5% (spectrophotometric assay)
forma
powder
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 56
new score: 20
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to off-white
aplicação(ões)
metabolomics
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
chave InChI
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
A nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) é uma coenzima vital que transcende sua função tradicional de “transportador de elétrons”, influenciando diversos processos celulares. Na biologia celular, o NAD opera como um aceptor de elétrons crucial na cadeia de transporte de elétrons, impulsionando a produção de ATP, a principal fonte de energia da célula. Esse fluxo de elétrons sustenta a manutenção celular básica e as vias de sinalização complexas. Além de seu papel energético, o NAD atua como uma molécula de sinalização dinâmica, ditando respostas celulares a vários estímulos. As flutuações na concentração de NAD desencadeiam eventos de reparo do DNA, expressão gênica e morte celular, permitindo que as células se adaptem ao estresse e mantenham a homeostase.
Na pesquisa bioquímica, o NAD surge como um cofator vital para enzimas como sirtuínas, polimerases de poli(ADP-ribose) e cADP-ribose sintases. Essas enzimas dependem de NAD para atividade catalítica, influenciando processos como desacetilação proteica, reparo de DNA e sinalização celular. Na metabolômica, o NAD desempenha um papel fundamental nas vias metabólicas, tornando-o um foco significativo para compreender o metabolismo celular de forma abrangente. O NAD participa de outros processos celulares complexos, servindo como substrato para a ADP-ribosilação—, uma modificação pós-translacional que afeta a função da proteína. Ele também atua como precursor da ADP-ribose cíclica, uma molécula de segundo mensageiro envolvida na mobilização de cálcio e na comunicação celular. As pesquisas sobre NAD são promissoras em várias áreas, incluindo o envelhecimento, onde sua função é ativamente investigada. Estudos também exploram suas implicações em distúrbios neurodegenerativos e desequilíbrios metabólicos.
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que se enquadram em uma das quatro categorias de alternativas mais ecológicas. Este produto pertence à categoria de produtos reprojetados, apresentando melhorias importantes nos princípios da química verde "Prevenção de resíduos", "Sínteses químicas menos perigosas", "Solventes e auxiliares mais seguros", "Eficiência energética aprimorada", "Uso de matérias-primas renováveis" e "Química inerentemente mais segura para prevenção de acidentes". Clique aqui para ver a pontuação do DOZN.
Aplicação
A β-nicotinamida-adenina dinucleotídeo hidratado tem sido usada:
  • para preparar solução padrão de NAD+ para um estudo sobre metabolômica de NAD+
  • como um componente da mistura parcial da reação do ensaio MurI para a reação de glutamato racemase
  • como um componente de uma solução de coloração cromogênica para colorir embriões de peixe-zebra
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aceptor de elétrons
Características e benefícios
Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa.
Embalagem
Embalado com base no peso sólido.
Nota de preparo
Para preparar uma solução, pode ser necessário lançar mão de aquecimento brando e sonicação.
Outras notas
Esta é a forma comum da NAD.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Ana P Gomes et al.
Cell, 155(7), 1624-1638 (2013-12-24)
Ever since eukaryotes subsumed the bacterial ancestor of mitochondria, the nuclear and mitochondrial genomes have had to closely coordinate their activities, as each encode different subunits of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of aging, but
Juhyung Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13676-13676 (2018-09-14)
Cyclin-dependent kinase 5 (CDK5) plays a pivotal role in neural development and neurodegeneration. CDK5 activity can be regulated by posttranslational modifications, including phosphorylation and S-nitrosylation. In this study, we demonstrate a novel mechanism by which the acetylation of CDK5 at
Justine Bellier et al.
Cell reports, 30(5), 1400-1416 (2020-02-06)
The use of cetuximab anti-epidermal growth factor receptor (anti-EGFR) antibodies has opened the era of targeted and personalized therapy in colorectal cancer (CRC). Poor response rates have been unequivocally shown in mutant KRAS and are even observed in a majority
Jeerus Sucharitakul et al.
The Journal of biological chemistry, 288(49), 35210-35221 (2013-10-17)
3-Hydroxybenzoate 6-hydroxylase (3HB6H) from Rhodococcus jostii RHA1 is an NADH-specific flavoprotein monooxygenase that catalyzes the para-hydroxylation of 3-hydroxybenzoate (3HB) to form 2,5-dihydroxybenzoate (2,5-DHB). Based on results from stopped-flow spectrophotometry, the reduced enzyme-3HB complex reacts with oxygen to form a C4a-peroxy
Anna Ferretta et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(7), 902-915 (2014-03-04)
Mitochondrial dysfunction and oxidative stress occur in Parkinson's disease (PD), but the molecular mechanisms controlling these events are not completely understood. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator-1α (PGC-1α) is a transcriptional coactivator known as master regulator of mitochondrial functions and oxidative metabolism.
Artigos
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.