Documentos Principais
SML3983
Sigma-Aldrich
BAY 2686013
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-amino-N-(4-((3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl)oxy)phenyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14F6N2O2·HCl
Peso molecular:
428.76
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN)NC(C=C1)=CC=C1OCC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2.Cl
InChI
1S/C17H14F6N2O2.ClH/c18-16(19,20)11-5-10(6-12(7-11)17(21,22)23)9-27-14-3-1-13(2-4-14)25-15(26)8-24;/h1-7H,8-9,24H2,(H,25,26);1H
chave InChI
LDIQEQUVXGCYRE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
BAY 2686013 is an orally available, potent and selective allosteric antagonist of the human pituitary adenylate cyclase activating polypeptide receptor (hPAC1-R).
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gernot Langer et al.
Molecular pharmacology, 104(3), 105-114 (2023-06-23)
The human pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide receptor (hPAC1-R), a class B G-protein-coupled receptor (GPCR) identified almost 30 years ago, represents an important pharmacological target in the areas of neuroscience, oncology, and immunology. Despite interest in this target, only a very