T48402
2,2,2-Tribromoethanol
97%
Sinônimo(s):
Tribromoethyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
92-93 °C/10 mmHg (lit.)
pf
73-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2H3Br3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
chave InChI
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3