SML3964
Methylprednisolone acetate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(6α,11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione acetate, 6-Methylprednisolone acetate, Depo-Medro acetatel
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 85 to 105°, c = 0.5 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Methylprednisolone acetate (Depo-Medrol) is a long-acting anti-inflammatory corticosteroid that suppresses lymphocytes-mediated immunologic responses. 6-Methylprednisolone acetate binds to intracellular glucocorticoid receptors and inhibits promoter domains of pro-inflammatory genes and hinders secretion of inflammatory cytokines. It effectively treats multiple ailments such as rheumatic and autoimmune diseases, leukemia, multiple myeloma, and Hodgkin’s and non-Hodgkin’s lymphoma symptoms along with other drugs. MPA improves COVID-19 pneumonia prognosis.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)