M1750000
Methylprednisolone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α-Methylprednisolone, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Medrol, Medrone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methylprednisolone
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Condições de expedição
wet ice
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Immune system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente